Learn More
7a-Acetiltio-17a-etoximetil testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7alpha-Acetylthio-17alpha-ethoxymethyl Testosterone |
| CAS | 3070439-36-7 |
| Fórmula molecular | C24H36O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Spironolactone EP Impurity I |
| SMILES | O[C@]1(COCC)[C@]([C@@]2([H])CC1)(CC[C@@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@]2([H])[C@@H](CC3=CC4=O)SC(C)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 420.61 |