Learn More
(7a,14b)-7-Metilestra-4-eno-3,17-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7alpha,14beta)-7-Methylestra-4-ene-3,17-dione |
| CAS | 436144-67-1 |
| Fórmula molecular | C19 H26 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Trestione, (7α,14β)-7-Methylestr-4-ene-3,17-dione, Mentabolan, MENT dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O2/c1-11-9-12-10-13(20)3-4-14(12)15-7-8-19(2)16(18(11)15)5-6-17(19)21/h10-11,14-16,18H,3-9H2,1-2H3/t11-,14+,15-,16+,18-,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@@H]2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@H]13 |
| Nombre IUPAC | (7R,8R,9S,10R,13S,14S)-7,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1933 |