Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica serie 7962
Descripción
R7962 es una cinta de resina de alto rendimiento con alta resistencia a manchas y rayones y excelente resistencia a solventes y combustibles gaseosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 984 ft. |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/EU y 2015/863 |
| Mostrar más |