Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica serie 7961
Código de producto. 11538724
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
74 m
110 m
300 m
Anchura (métrico):
60 mm
90 mm
110 mm
114 mm
170 mm
Diámetro (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11538724 300 m 60 mm 25,4 mm cada uno
15678668 74 m 110 mm 12,7 mm 1 rollo
11573175 110 m 110 mm 25,4 mm cada uno
11528724 300 m 90 mm 25,4 mm cada uno
11548724 300 m 110 mm 25,4 mm cada uno
11558724 300 m 114 mm 25,4 mm cada uno
11568724 300 m 170 mm 25,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11538724 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 236013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de transferencia térmica con excelente resistencia al rayado y buena resistencia química.
Cuando se imprime en el lugar apropiado Brady™ Etiqueta, esta cinta ofrece una excelente resistencia a los arañazos y a los productos químicos.
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus
Material Resina
Longitud (imperial) 984 ft.
Anchura (imperial) 2,4 in
Longitud (métrico) 300 m
Anchura (métrico) 60 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25,4 mm
Formato Cinta de núcleo abierto
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Alternate Part Number R7961-60X300/O