Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica serie 7960
Descripción
Cuando se imprime en el lugar apropiado Brady™ Etiqueta, esta cinta ofrece buena resistencia a los disolventes.
- Bajar el alcohol
- Alta calidad de impresión
- Excelente resistencia a las manchas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 984 ft. |
| Anchura (imperial) | 3,5 in |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (métrico) | 90 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm |
| Formato | Cinta de núcleo abierto |
| Mostrar más |