Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
Código de producto. 11568714
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Dimensiones (L x An):
300 m x 60 mm
65 m An x 70 Al mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 85 mm
Diámetro (métrico):
12,7 mm de diámetro interior
25,4 mm de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Diámetro (métrico) unitSize
11568714 Negro 300 m x 60 mm 25,4 mm de diámetro interior cada uno
11508824 Negro 70 m x 35 mm 12,7 mm de diámetro interior cada uno
11518824 Negro 65 m An x 70 Al mm 12,7 mm de diámetro interior 1 BX
11874115 Azul 70 m x 110 mm 12,7 mm de diámetro interior cada uno
11528824 Negro 70 m x 85 mm 12,7 mm de diámetro interior cada uno
10253824 Negro 70 m x 110 mm 12,7 mm de diámetro interior cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11568714 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 236006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una fuerte resistencia medioambiental frente a productos químicos y borrones.
Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
  • Calidad de impresión muy nítida
  • Lado de tinta de la cinta hacia fuera
  • Formulación de cinta de parafina/resina
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora de transferencia térmica
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200 MVP, Brady 300 MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, Impresora Brady PR Más 600
Longitud (métrico) 300 m
Anchura (métrico) 60 mm
Diámetro (métrico) 25,4 mm de diámetro interior
Dimensiones (L x An) 300 m x 60 mm
Descripción Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7950
Caras imprimibles Lado de tinta fuera
Cantidad 1 rollo
Alternate Part Number R7950-60X300/O