Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica serie 7950 con núcleo de 25,4 mm y 110 mm de ancho
Descripción
Fuerte resistencia ambiental contra manchas y productos químicos.
- La calidad de impresión confiable y de bordes nítidos maximiza la legibilidad del código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus |
| Material | Cera, resina |
| Longitud (imperial) | 984 ft. |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm |
| Formato | Cinta de núcleo abierto |
| Mostrar más |