Learn More
Applied Biosystems™ Kits de actualización estándar del sistema 7900HT
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La capacidad de los bloques intercambiables de 96 y 384 pocillos, combinada con el accesorio de automatización opcional, ofrece una flexibilidad sin igual. Estas características hacen que el sistema 7900HT sea ideal para satisfacer los requisitos de alto rendimiento del proceso de detección de fármacos actual. Las aplicaciones clave incluyen la cuantificación de la expresión genética y la detección de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) mediante el ensayo de nucleasa 5' fluorogénica. El sistema de PCR en tiempo real rápido 7900HT es el único sistema de PCR cuantitativo en tiempo real que combina la compatibilidad con placas de 96 y 384 pocillos y la TaqMan™ Matriz de baja densidad con carga robótica totalmente automatizada y ahora también ofrece capacidad opcional de PCR rápida en tiempo real.
4331405, bloque de 96 pocillos
Fácil de usar y proporciona una discriminación precisa de la señal de fluorescencia de colorantes individuales en la mezcla de reacción
4331406, bloque de 384 pocillos Incluye
el estándar de colorante de referencia pasiva I para la normalización de la señal en todas las reacciones en tiempo real y de punto final
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7900HT |
| Tipo de producto | Kit de actualización de bloques |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (qPCR), perfiles de expresión génica por PCR en tiempo real |
| Descripción | Kit de 96 pocillos |
| Cantidad | 1 Kit |