Learn More
Knick Elektronische™ Medidor de pH de laboratorio resistente al agua 765
Código de producto. 10440833
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10440833 Medidor de pH cada uno
1 options
Código de producto. 10440833 Proveedor Knick Elektronische™ N.º de proveedor 765
Equipado con un paquete ejemplar de funciones de seguridad. El medidor de pH de laboratorio resistente al agua 765 es fiable y hace que tomar medias de pH sea más fácil que nunca.
  • Prueba automática de dispositivo Fullcheck
  • Registros de la documentación QM de acuerdo con ISO 9000 y GLP
  • Salida de grabadora analógica calibrada Trueline, con aislamiento galvánico
  • Control de sensores con alertas de iconos Sensoface
  • Calibración automática con Calimatic patentado
  • EMC según NAMUR
  • Estadísticas del sensor
  • Interfaz RS-232 para ordenador e impresora
  • Displaymatic
  • Se muestran simultáneamente dos valores de medición definidos por el usuario
  • Funcionamiento con parada de emergencia
  • Reloj autónomo
  • Teclado de membrana a prueba de fugas
  • Carcasa resistente
  • Protección IP 54
  • Garantía de 3 años
Especificaciones
Incluye Reloj a tiempo real con fecha, almacenamiento automático de datos, cable de alimentación
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de pH fiables y sencillas
Calibración Automático
Teclado Teclado de membrana a prueba de fugas
Modelo Medidor de pH de laboratorio 765
Tipo Medidor de pH