Descripción
- Construcción de fibra de poliéster aromático
- Para manipulación, envasado, aplicaciones ligeras de montaje
- Revestimiento de fibra sintética
- Construcción elástica
- Revestimiento de PVC
- Acabado lateral en palma
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | PVC |
| Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 214X |
| Material del manguito | PVC |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Latex Free | Sí |
| Material | Fibra sintética |
| Mostrar más |