Learn More
Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II
Código de producto. 18865799 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit II
Código de producto. Cantidad
18865799 1 kit II
1 options
Código de producto. 18865799 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4362201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Las placas de reacción ópticas de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar permiten realizar una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast.
Este sencillo kit establece el espectro de colorantes puros y los valores multicomponentes para los colorantes Cy3™, Cy5™ y Texas Red™ en el sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast. El kit II de calibración espectral de sistemas PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7500 contiene tres placas de termociclado ópticas de 96 pocillos Fast precargadas y selladas con los patrones de colorante fluorescente Cy3™, Cy5™ y Texas Red™. Dedique su tiempo a investigar, no a calibrar instrumentos: Las placas de reacción ópticas de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar de este kit permiten realizar una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast. Inserte las placas de reacción durante la instalación del sistema y el sistema recopilará la información espectral del patrón de tinte. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos.
Kit II
  • Las placas de reacción ópticas de 96 pocillos precargadas con colorantes Cy3™, Cy5™ y Texas Red™ permiten una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast.
  • El kit de calibración espectral precargado y fácil de usar permite la discriminación precisa de los colorantes en una mezcla de reacción cuando todos los colorantes se excitan al mismo tiempo.
Kit I
  • Las placas de reacción óptica de 96 pocillos precargadas con colorantes (FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™/ROX™) permiten una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast.
  • El kit de calibración espectral precargado y fácil de usar permite la discriminación precisa de los colorantes en una mezcla de reacción cuando todos los colorantes se excitan al mismo tiempo.
  • Incluye el patrón de colorante Referencia pasiva I requerido para la normalización de la señal en todas las reacciones en tiempo real y de referencia.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Información de órdenes
Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene tres placas de termociclado ópticas rápidas de 96 pocillos, precargadas y selladas, que contienen los patrones de tinte fluorescente Cy3™, Texas Red™ y Cy5™.
Almacenar a entre -15 y -25 °C. Proteger de la luz.
Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega.
Tinte calibrado Cy™3, Cy™5, Texas Red™
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast
Método de detección Fluorescente
Tipo de producto Kit de calibración espectral
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 1 kit II
Tipo de calibración Calibración espectral