Learn More
Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I
Código de producto. 18892729 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Código de producto. Cantidad
18892729 1 Kit
1 options
Código de producto. 18892729 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4360788
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Las placas de reacción óptica de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar permiten realizar una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast.
Este sencillo kit le permite establecer el espectro de colorantes puros y los valores multicomponentes para los colorantes FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™ y NED™/TAMRA™/ROX™ en el sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast. El kit I de calibración espectral de sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7500 contiene nueve placas de termociclado con 96 pocillos ópticos Fast: una placa de fondo precargada y sellada, siete placas precargadas y selladas con siete patrones de colorante separados y una placa de región de interés. Dedique tiempo a investigar y no a calibrar instrumentos: Las placas de reacción óptica de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar permiten realizar una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast. Inserte las placas de reacción durante la instalación del sistema y el sistema recopilará la información espectral del patrón de tinte. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos.
Kit I
  • Las placas de reacción ópticas de 96 pocillos precargadas con colorantes Cy3™, Cy5™ y Texas Red™ permiten una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast.
  • El kit de calibración espectral precargado y fácil de usar permite la discriminación precisa de los colorantes en una mezcla de reacción cuando todos los colorantes se excitan al mismo tiempo.
Kit II
  • Las placas de reacción óptica de 96 pocillos precargadas con colorantes (FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™/ROX™) permiten una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast.
  • El kit de calibración espectral precargado y fácil de usar permite la discriminación precisa de los colorantes en una mezcla de reacción cuando todos los colorantes se excitan al mismo tiempo.
  • Incluye el patrón de colorante Referencia pasiva I requerido para la normalización de la señal en todas las reacciones en tiempo real y de referencia.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Información de órdenes
Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene una placa de fondo, siete placas con patrones de colorante (FAM™⁄SYBR™ Green I, VIC™⁄JOE™, NED™⁄TAMRA™⁄ROX™) y una placa de calibración de ROI.
Almacenar a entre -15 y 25 °C. (Este producto es sensible a la luz.)
Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega.
Tinte calibrado FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast
Método de detección Fluorescente
Tipo de producto Kit de calibración espectral
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 1 Kit
Tipo de calibración Calibración espectral