Learn More
MedChemExpress 740 Y-P
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 1236188-16-1 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Peso molecular | 3270.7 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (7.64 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (0.61 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | 740YPDGFR∣ PDGFR 740Y-P |