Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for 7300/7500 Systems, 96-well
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La placa de verificación de instrumentos ARNasa P del Sistema de PCR en tiempo real 7300 y 7500 TaqMan™ es una placa para PCR de 96 pocillos que tiene precargados los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (1X mezcla maestra universal de PCR TaqMan™, cebadores de ARNasa P y sonda de etiquetado con colorante FAM™) y la plantilla. La placa de verificación de instrumentos ARNasa P del Sistema de PCR en tiempo real 7300 y 7500 TaqMan™ cumple los mismos requisitos que las instalaciones del sistema de PCR en tiempo real 7300 y 7500 de Applied Biosystems™. Para aprobar la instalación, los instrumentos deben demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10.000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, Applied Biosystems™ recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene una bandeja para PCR MicroAmp de 96 pocillos precargada y sellada con reactivos ARNasa P TaqMan™, incluidas sondas y cebadores. Almacenar a entre -15 y -25 °C. Proteja el producto de la luz. |
| Tinte calibrado | FAM |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7300, sistema 7500 |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Placa de verificación de instrumentos ARNasa P |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo de calibración | Calibración ARNasa P, placa de verificación de instrumentos |
| Mostrar más |