Learn More
Jenway™ Espectrofotómetros de barrido serie 72, modelo 7200
Código de producto. 30019061
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro de barrido
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tipo unitSize
30019061 Espectrofotómetro de barrido 1 unidad
1 options
Código de producto. 30019061 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 8305601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los primeros espectrofotómetros de barrido en el Jenway gama para aprovechar la tecnología de matriz de diodos para producir resultados excepcionalmente rápidos. El modelo 7200 cubre un rango de longitud de onda de 335 a 800 nm con un ancho de banda espectral de 7 nm.
  • Modos de medición para longitud de onda única con absorbancia básica y % de transmitancia
  • Concentración calculada utilizando un estándar o un factor
  • Densidad óptica
  • Cuantificación con capacidad de crear una curva de calibración utilizando hasta 6 estándares y 3 réplicas
  • Escaneo de espectro completo y cinética donde se pueden medir hasta 3 longitudes de onda simultáneamente
  • La interfaz de usuario de pantalla táctil a color proporciona una configuración y navegación rápidas y sencillas del instrumento.
  • La pantalla de 4 in permite visualizar fácilmente escaneos de espectro completo, curvas de cuantificación y ejecuciones cinéticas y permite a los usuarios acercar y alejar y seleccionar puntos de análisis espectral, todo con solo tocar la pantalla.
  • La cámara de muestra de gran tamaño acomodará fácilmente el soporte de cubeta de recorrido largo opcional y el soporte de cubeta calentado de 10 x 10 mm, que es ideal para mediciones termostatizadas a 37 °C.
  • La tapa de la cámara de muestras también se puede dejar abierta durante las mediciones, lo que es ideal para muestras en tubos de ensayo altos.
  • Dos USB Puertos para almacenamiento de datos y conectividad de impresora.
  • Fácil acceso USB El puerto en la parte frontal del instrumento se puede utilizar para almacenar fácilmente resultados y curvas de cuantificación.
  • Tamaño reducido y ligero
  • Velocidad de barrido rápida
  • Opciones de idioma: inglés, francés y alemán
  • Amplia gama de accesorios disponibles
  • Garantía de 2 años (incluida la lámpara de xenón)
Especificaciones
Concentración ±2500
Conexiones USB impresora (trasera), USB unidad flash (frontal)
Fondo (imperial) 17 in
Fondo (métrico) 42.2 cm
Descripción Espectrofotómetro de barrido de matriz de diodos visibles
Tipo de detector diodo
Pantalla Pantalla táctil LCD
Idiomas Español, Francés, Alemán
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 7 nm
Tipo Espectrofotómetro de barrido
Tensión 90/240 V
Wavelength Range De 335 nm a 800 nm
Desviación ±0,005 A/hora a 1,0 A y 546 nm
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 12 cm
Hertz 50/60 Hz
Incluye Portacubetas de 10 x 10 mm, USB memoria USB y adaptador de corriente con tres enchufes (EE. UU., Europa y Reino Unido).
Trayectoria óptica Entre 10 y 100 mm
Tipo de tapón EE. UU., UE, RU
Luz difusa <% según ANSI/ASTM E387-72
Garantía 3 años
Longitud de onda De 335 nm a 800 nm
Exactitud de la longitud de onda ±2,0 nm
Repetibilidad de longitud de onda ±2,0 nm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 21.2 cm