Learn More
Hamilton™ Limpiador de jeringa serie 7000
Código de producto. 11590282
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
120 V
240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
11590282 120 V cada uno
10047842 240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11590282 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 76610
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Diseñado para limpiar jeringas Microliter serie 7000 con calor
  • El calor elimina cualquier disolvente contaminante de la aguja evitando la contaminación cruzada
  • Se puede añadir una fuente de vacío para eliminar los residuos sospechosos
  • Las jeringas Microliter y Gastight también se pueden limpiar con el reostato de voltaje se añade para reducir la temperatura de la cámara
Especificaciones
Longitud (imperial) 6 pulg
Longitud (métrico) 15,24 cm
Tipo de producto Limpiador de jeringas
Modelo 120 V
Para utilizar con (equipo) Jeringas Microliter serie 7000 limpias