Learn More
Hamilton™ Jeringas de cono estriado serie 7000
Description
- La única jeringa de volumen muerto cero disponible
- El alambre del émbolo de tungsteno de calibre fino se extiende hasta la punta de la aguja
- Asegura que todo el disolvente se expulse
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,145 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,82 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,51 mm |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa |
| Presión máxima | 413,7 bar |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Modelo | 7001 |
| Cantidad | 1/paq. |
| Show More |