Learn More
Gilac™ Palet antiderrames de 70 L
Descripción
- Palet de retención de 70 L ideal para el almacenamiento seguro y regulado de productos corrosivos, especialmente en entornos industriales.
- Fabricado íntegramente en polietileno de alta densidad, es ligero y versátil.
- Es fácil de limpiar gracias a su rejilla extraíble con clip y es 100% reciclable.
- Encajable (tasa de encajamiento del 45%), el palet de retención de 70 L optimiza el almacenamiento vacío.
- El palet se puede mover mediante un carro o con una transpaleta.
- Diseñado con una estructura rotomoldeada y paredes gruesas, el pallet de retención de 70 L resiste impactos y manipulación frecuente.
- La profundidad entre la parte superior de la estructura y la parte superior de la rejilla de retención es de 58 mm.
- Resistencia de carga en modo estático: 1000 kg.
- Resistencia de carga en modo dinámico: 500 kg.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 18,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 70 L |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo | Palet para derrames |
| Longitud (imperial) | 33,9 in |
| Longitud (métrico) | 860 mm |
| Anchura (imperial) | 26 in |
| Anchura (métrico) | 660 mm |
| Peso (imperial) | 8.3 kg |
| Peso (métrico) | 8.3 kg |