Learn More
Bromuro de [7-(trimetilamonio)hepil] metanetiosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7-(Trimethylammonium)hepyl) Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 1159174-26-1 |
| Fórmula molecular | C11 H26 N O2 S2 . Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H26NO2S2.BrH/c1-12(2,3)10-8-6-5-7-9-11-15-16(4,13)14;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | bromuro de trimetil(7-metilsulfonilsulfanilheptil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 348.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.0588 |