Learn More
7-(Trifluorometil)quinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463777 250 mg 250 miligramos
11392939 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27771.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 325-14-4 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 325-14-4
Fórmula molecular C10H6F3N
Peso molecular (g/mol) 197.16
Número MDL MFCD00833760
Clave InChI CMMSEFHVUYEEDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-trifluoromethyl quinoline, 7-cf3 quinoline, 7-trrfluoromethylquinoline, pubchem7218, 7-trifluoromethyl-quinoline, acmc-20a40f, quinoline,7-trifluoromethyl, quinoline, 7-trifluoromethyl
PubChem CID 459614
Nombre IUPAC 7-(trifluorometil)quinolina
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(Trifluoromethyl)quinoline
Punto de fusión 65°C to 66°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.16
Porcentaje de pureza 97%