Learn More
7-(trifluorometil)1H-indol-2,3-diona, TRC
Código de producto. 30451614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451614 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30451614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7913001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione
CAS 391-12-8
Fórmula molecular C9 H4 F3 N O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15)
SMILES FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
Nombre IUPAC 7-(trifluorometil)-1H-indol-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 215.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0194