Learn More
7-trietilsilil-13-oxobacatina III, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Triethylsilyl-13-oxobaccatin III |
| CAS | 150665-56-8 |
| Fórmula molecular | C37H50O11Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [2aR-(2aalpha,4beta,4abeta,6beta,11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha)]-6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,4,4a,10,11,12,12a,12b-octahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,9(3H,6H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H50O11Si/c1-10-49(11-2,12-3)48-26-18-27-36(20-44-27,47-23(6)39)30-32(46-33(42)24-16-14-13-15-17-24)37(43)19-25(40)21(4)28(34(37,7)8)29(45-22(5)38)31(41)35(26,30)9/h13-17,26-27,29-30,32,43H,10-12,18-20H2,1-9H3/t26-,27+,29+,30-,32-,35+,36-,37+/m0/s1 |
| SMILES | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)CC(=O)C(=C([C@@H](OC(=O)C)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 698.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 698.3122 |