Learn More
7-Pivalamido Cefazolina, TRC
Código de producto. 30361527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361527 1 mg 1 miligramo
30350512 10 mg -
30352915 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2341081MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2384108-14-7
Fórmula molecular C16H20N4O4S3
Peso molecular (g/mol) 428.55
Sinónimo Cefazolin EP Impurity B, (6R,7R)-3-(((5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-7-pivalamido-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-(2,2-dimetilpropanoilamino)-3-[(5-metil-1,3,4-tiodiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)C(C)(C)C)C3=O)C(=O)O)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Pivalamido Cefazolin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O4S3/c1-7-18-19-15(27-7)26-6-8-5-25-12-9(17-14(24)16(2,3)4)11(21)20(12)10(8)13(22)23/h9,12H,5-6H2,1-4H3,(H,17,24)(H,22,23)/t9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.0647