Learn More
7-(fenilmetoxi)-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(Phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 386273-52-5 |
| Fórmula molecular | C16H13NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 7-(Benzyloxy)quinolin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO2/c18-16-9-7-13-6-8-14(10-15(13)17-16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1Nc2cc(OCc3ccccc3)ccc2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 7-fenilmetoxi-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0946 |