Learn More
7-Fenilhomopiperazina--ona,5-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453668 1 g 1 g
15463668 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57126.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89044-79-1
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.246
Número MDL MFCD12197004
Clave InChI UATUVKKDKVFGGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-phenylhomopiperazin-5-one, 5h-1,4-diazepin-5-one, hexahydro-7-phenyl, 7-phenyl hexahydro-1,4-diazepine-5-one, phenyldiazepanone, acmc-20f2rm, hexahydro-7-phenyl-1,4-diazepin-5-one, 7-phenylhexahydro-1h-1,4-diazepine-5-one
PubChem CID 13048235
Nombre IUPAC 7-fenil-1,4-diazepan-5-ona
SMILES C1CNC(=O)CC(N1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Phenylhomopiperazin-5-one
Punto de fusión 104°C to 106°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%