Learn More
Ácido 7-fenilheptanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311797 5 g 5 g
11301797 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05009.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40228-90-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
7-Phenylheptanoic acid is used in the process to make amino acid derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 7-fenilheptanoico se utiliza en la producción de derivados de aminoácidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener dentro de un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40228-90-8
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.285
Número MDL MFCD00037801
Clave InChI ZVSXKFNTWOIGJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzeneheptanoic acid, phenylheptanoic acid, 7-phenyl-heptanoic acid, acmc-20alwn, 7-phenylheptanoic acid, xxc
PubChem CID 520987
Nombre IUPAC ácido 7-fenilheptanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Phenylheptanoic acid
Punto de fusión ∼20°C
Densidad 1.009
Punto de ebullición 147°C to 150°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 5 g
Beilstein 1957081
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%