Learn More
Éster difenilmetílico del ácido 7-fenilacetamida-3-clorometil-3-cefem-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Phenylacetamide-3-chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| CAS | 64308-63-0 |
| Fórmula molecular | C29 H25 Cl N2 O4 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H25ClN2O4S/c30-17-22-18-37-28-24(31-23(33)16-19-10-4-1-5-11-19)27(34)32(28)25(22)29(35)36-26(20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,24,26,28H,16-18H2,(H,31,33)/t24-,28-/m1/s1 |
| SMILES | ClCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C2=O)C(=O)OC(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-3-(clorometil)-8-oxo-7-[(2-fenilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato de benzhidrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 533.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.1224 |