Learn More
7-fenil-7H-purina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Phenyl-7H-purine |
| CAS | 18346-05-9 |
| Fórmula molecular | C11 H8 N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-4-9(5-3-1)15-8-14-11-10(15)6-12-7-13-11/h1-8H |
| SMILES | c1ccc(cc1)n2cnc3ncncc23 |
| Nombre IUPAC | 7-fenilpurina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0749 |