Learn More
7-fenil-4-oxa-1-azabiciclo[4.2.0]octan-8-ona, TRC
Código de producto. 30423661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423661 25 mg 25 miligramos
30412644 50 mg 50 miligramos
30417589 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33616325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one
Fórmula molecular C12 H13 N O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-12-11(9-4-2-1-3-5-9)10-8-15-7-6-13(10)12/h1-5,10-11H,6-8H2
SMILES O=C1C(C2COCCN12)c3ccccc3
Nombre IUPAC 7-fenil-4-oxa-1-azabiciclo[4.2.0]octan-8-ona
Peso molecular (g/mol) 203.237
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.095