Learn More
Éster etílico del ácido 7-p-toluenosulfonilhidrazida 3Beta,4Beta-dihidroxi-col-5-eno-24-carboxílico, TRC
Código de producto. 30453269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453269 1 mg 1 miligramo
30455807 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5359101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3beta,4beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester
Nombres de analitos o componentes 7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3beta,4beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C34H50N2O6S
Fórmula InChI InChI=1S/C34H50N2O6S/c1-6-42-30(38)9-7-8-22(3)24-14-15-25-31-26(16-18-33(24,25)4)34(5)19-17-29(37)32(39)27(34)20-28(31)35-36-43(40,41)23-12-10-21(2)11-13-23/h10-13,20,22,24-26,29,31-32,36-37,39H,6-9,14-19H2,1-5H3/b35-28-/t22-,24-,25+,26+,29+,31+,32-,33-,34-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [H][C@@]1([C@]2(C)C([C@@H](O)[C@@H](O)CC2)=C/3)[C@@]([C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(OCC)=O)([H])[C@]4(C)CC1)([H])C3=N/NS(C5=CC=C(C)C=C5)(=O)=O
Nombre IUPAC (R)-5-((3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R,E)-3,4-dihidroxi-10,13-dimetil-7-(2-tosilhidrazineilideno)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)hexanoato de etilo
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 614.84
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.34