Learn More
7-(p-Metaxilbenzilamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol (TRC), TRC
Código de producto. 30476001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476001 100 mg 100 miligramos
30475633 250 mg 250 miligramos
30475340 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM292960100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33984-50-8
Fórmula molecular C14H12N4O4
Peso molecular (g/mol) 300.27
Sinónimo N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2,1,3-oxadiazole, 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole, NSC 240872, 4-[(p-Methoxybenzyl)amino]-7-nitro-benzofurazan, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-7-nitro-4-benzofurazanamine
Nombre IUPAC N-[(4-metoxifenil)metil]-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amina
SMILES COc1ccc(CNc2ccc(c3nonc23)[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0859