Learn More
Éster Metílico del Ácido 7-Oxooctadecanoico, TRC
Código de producto. 30423949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423949 50 mg -
30424316 250 mg -
30418527 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87016050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2380-22-5
Fórmula molecular C19H36O3
Peso molecular (g/mol) 312.49
Sinónimo Methyl 7-Ketooctadecanoate, Methyl 7-Oxooctadecanoate
Nombre IUPAC Metil 7-oxooctadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Oxooctadecanoic Acid Methyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18(20)16-13-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2664