Learn More
7-Oxo Colesterol 3-Acetato, TRC
Código de producto. 30416807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416807 25 mg
30414989 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86998525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 809-51-8
Fórmula molecular C29H46O3
Peso molecular (g/mol) 442.68
Sinónimo (3beta)-3-(Acetyloxy)cholest-5-en-7-one, 3beta-Hydroxy-cholest-5-en-7-one Acetate, 7-Ketocholesteryl Acetate, 7-Oxocholest-5-en-3beta-yl Acetate, 7-Oxocholesteryl Acetate, NSC 59469
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-7-oxo-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantore-3-il] acetato
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@@H](CC4=CC3=O)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Oxo Cholesterol 3-Acetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H46O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)23-10-11-24-27-25(13-15-29(23,24)6)28(5)14-12-22(32-20(4)30)16-21(28)17-26(27)31/h17-19,22-25,27H,7-16H2,1-6H3/t19-,22+,23-,24+,25+,27+,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.3447