Learn More
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10467520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10467520 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10467520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Nombre de nota 99%
CAS 279-49-2
% mín. CAS 98.5
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9600g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.96
Fórmula molecular C6H10O
Número MDL MFCD00082342
Sinónimo 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
Punto de ebullición 119.0°C (713.0 mmHg)
Clave InChI YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2CCC1O2
Nombre IUPAC 7-oxabiciclo[2.2.1]heptano
Peso molecular (g/mol) 98.15
PubChem CID 9234
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.