Learn More
7-Oxabiciclo[2.2.1]heptano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445207 100 g 100 g
11425207 5 g 5 g
11435207 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22612.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 279-49-2 | C6H10O | 98.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 279-49-2
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00082342
Clave InChI YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
PubChem CID 9234
Nombre IUPAC 7-oxabiciclo[2.2.1]heptano
SMILES C1CC2CCC1O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Densidad 0.968
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.448
Número UN UN3271
Punto de ebullición 118°C to 120°C (713 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 98%