Learn More
7-octyn-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Octyn-1-ol |
| CAS | 871-91-0 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 8-Hydroxy-1-octyne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1,9H,3-8H2 |
| SMILES | OCCCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | oct-7-yn-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1045 |