Learn More
7-O-(trietilsilil) paclitaxel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-O-(Triethylsilyl) Paclitaxel |
| CAS | 148930-55-6 |
| Fórmula molecular | C53 H65 N O14 Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid','β-(benzoylamino)-α-hydroxy-','(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester','(αR,βS)-, Benzenepropanoic acid','β-(benzoylamino)-α-hydroxy-','6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester','[2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete','benzenepropanoic acid deriv., 7-(Triethylsilyl)taxol, 7-O-(Triethylsilyl)paclitaxel, 7-O-(Triethylsilyl)taxol, Paclitaxel Imp K (EP), Benzenepropanoic acid','β-(benzoylamino)-α-hydroxy-','(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester','(αR,βS)-, Benzenepropanoic acid','β-(benzoylamino)-α-hydroxy-','6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester','[2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete','benzenepropanoic acid deriv., 7-(Triethylsilyl)taxol, 7-O-(Triethylsilyl)paclitaxel, 7-O-(Triethylsilyl)taxol, Paclitaxel Imp K (EP), Paclitaxel Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C53H65NO14Si/c1-10-69(11-2,12-3)68-38-28-39-52(30-63-39,67-33(6)56)44-46(66-48(60)36-26-20-15-21-27-36)53(62)29-37(31(4)40(50(53,7)8)43(64-32(5)55)45(58)51(38,44)9)65-49(61)42(57)41(34-22-16-13-17-23-34)54-47(59)35-24-18-14-19-25-35/h13-27,37-39,41-44,46,57,62H,10-12,28-30H2,1-9H3,(H,54,59)/t37-,38-,39+,41-,42+,43+,44-,46-,51+,52-,53+/m0/s1 |
| SMILES | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C([C@@H](OC(=O)C)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C |
| Nombre IUPAC | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetiloxi-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoil]oxi-1-hidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-9-trietilsililoxi-6-oxatetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 968.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 967.4174 |