Learn More
7-O-(trietilsilil)-10-desacetil bacatina III, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-O-(Triethylsilyl)-10-deacetyl Baccatin III |
| CAS | 115437-18-8 |
| Fórmula molecular | C35 H50 O10 Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one','12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-','(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one','12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-','[2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, 10-Deacetyl-7-O-(triethylsilyl)baccatin III, 10-Deacetyl-7-triethylsilylbaccatin III, 7-(Triethylsilyl)-10-deacetylbaccatin III, 7-O-(Triethylsilyl)-10-deacetyl baccatin III, 7-O-Triethylsilyl-10-desacetylbaccatin III |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H50O10Si/c1-9-46(10-2,11-3)45-24-17-25-34(19-42-25,44-21(5)36)28-30(43-31(40)22-15-13-12-14-16-22)35(41)18-23(37)20(4)26(32(35,6)7)27(38)29(39)33(24,28)8/h12-16,23-25,27-28,30,37-38,41H,9-11,17-19H2,1-8H3/t23-,24-,25+,27+,28-,30-,33+,34-,35+/m0/s1 |
| SMILES | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](O)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C |
| Nombre IUPAC | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetiloxi-1,12,15-trihidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-9-trietilsililoxi-6-oxatetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 658.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 658.3173 |