Learn More
7-O-metil quercetina, TRC
Código de producto. 17983885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983885 50 mg 50 miligramos
17944145 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17983885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32655550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-19-7
Fórmula molecular C16 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 316.26
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxy-, Flavone, 3,3',4',5-tetrahydroxy-7-methoxy- (7CI,8CI), Rhamnetin (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxychromen-4-one, 3,3',4',5-Tetrahydroxy-7-methoxyflavone, 3,5,3',4'-Tetrahydroxy-7-methoxyflavone, 7-Methoxyquercetin, 7-Methylquercetin, 7-O-Methylquercetin, C.I. 75690, LY 805921, NSC 19802, Quercetin 7-methyl ether, β-Rhamnocitrin
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-3,5-dihidroxi-7-metoxicromeno-4-una
SMILES COc1cc(O)c2C(=O)C(=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhamnetin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0583