Learn More
7-O-Desmetil Rapamicina (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-O-Demethyl Rapamycin |
| CAS | 151519-50-5 |
| Fórmula molecular | C50H77NO13 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-O-Demethyl Cypher, 7-O-Demethyl Rapammune, 7-O-Demethyl Sirolimus |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C50H77NO13/c1-29-15-11-10-12-16-30(2)40(53)27-37-20-18-35(7)50(60,64-37)47(57)48(58)51-22-14-13-17-38(51)49(59)63-42(32(4)25-36-19-21-39(52)43(26-36)61-8)28-41(54)31(3)24-34(6)45(56)46(62-9)44(55)33(5)23-29/h10-12,15-16,24,29,31-33,35-40,42-43,45-46,52-53,56,60H,13-14,17-23,25-28H2,1-9H3/b12-10+,15-11+,30-16+,34-24+/t29-,31?,32-,33-,35-,36+,37+,38+,39-,40+,42+,43-,45-,46+,50-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@@H](O)C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)CC[C@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 900.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 899.5395 |