Learn More
7-O-Bencil luteolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-O-Benzyl Luteolin |
| CAS | 1201808-24-3 |
| Fórmula molecular | C22H16O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-(phenylmethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H16O6/c23-16-7-6-14(8-17(16)24)20-11-19(26)22-18(25)9-15(10-21(22)28-20)27-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,23-25H,12H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(OCc4ccccc4)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dihidroxifenil)-5-hidroxi-7-fenilmetoxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 376.36 |