Learn More
Éster metílico del ácido 7-O-acetil ursodesoxicólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-O-Acetyl Ursodeoxycholic Acid Methyl Ester |
| CAS | 75672-24-1 |
| Fórmula molecular | C27H44O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3alpha,5beta,7beta)-7-(Acetyloxy)-3-hydroxy-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O5/c1-16(6-9-24(30)31-5)20-7-8-21-25-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(29)14-18(26)15-23(25)32-17(2)28/h16,18-23,25,29H,6-15H2,1-5H3/t16-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-acetiloxi-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 448.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.3189 |