Learn More
7-Nitroindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473977 1 g 1 g
11483977 5 g 5 g
11493977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19384.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6960-42-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6960-42-5
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD00005683
Clave InChI LZJGQIVWUKFTRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitroindole, 1h-indole, 7-nitro, indole, 7-nitro, 7-nitro indole, pubchem7441, acmc-1b2jq, 5-20-07-00044 beilstein handbook reference, ksc353k7l, 1h-indole, 7-nitro-9ci
PubChem CID 23396
Nombre IUPAC 7-nitro-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-Nitroindole
Punto de fusión 94°C to 96°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 130874
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%