Learn More
Ácido 7-nitroindol-2-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435686 1 g 1 g
11445686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20786.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6960-45-8 | C9H6N2O4 | 206.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6960-45-8
Fórmula molecular C9H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 206.157
Número MDL MFCD00044720
Clave InChI BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, 7-nitroindole-2-carboxylicacid, dna base excision repair pathway inhibitor, maybridge1_004786, indole-2-carboxylic acid, 7-nitro, pubchem9857, acmc-1b8pb, 1h-indole-2-carboxylicacid, 7-nitro
PubChem CID 81409
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitroindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión 264°C to 266°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.16
Porcentaje de pureza 96%