Learn More
7-nitroindazol, TRC
Código de producto. 30467707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467707 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30467707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496250250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitroindazole
CAS 2942-42-9
Fórmula molecular C7 H5 N3 O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
Nombre IUPAC 7-nitro-1H-indazol
Peso molecular (g/mol) 163.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0382