Learn More
7-nitrofluoren-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Nitrofluoren-2-ol |
| CAS | 6633-40-5 |
| Fórmula molecular | C13 H9 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9NO3/c15-11-2-4-13-9(7-11)5-8-6-10(14(16)17)1-3-12(8)13/h1-4,6-7,15H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc2c(Cc3cc(ccc23)[N+](=O)[O-])c1 |
| Nombre IUPAC | 7-nitro-9H-fluoren-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 227.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.0582 |