Learn More
7-Nitrocumarina, TRC
Código de producto. 30475832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30475832 50 mg
30465009 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49584050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19063-58-2
Fórmula molecular C9 H5 N O4
Peso molecular (g/mol) 191.14
Nombre IUPAC 7-nitrocromo-2-uno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitrocoumarin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5NO4/c11-9-4-2-6-1-3-7(10(12)13)5-8(6)14-9/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0219