Learn More
7-Nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497518 1 g 1 g
15407528 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61032.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 120711-81-1 | Molecular Formula: C8H8N2O3 | Molecular Weight: 180.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Apenas soluble en agua (0,76 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120711-81-1
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Número MDL MFCD11603433
Clave InChI YKCFDUNYLMTXFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2,3-dihydro-7-nitro-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-1,4-benzoxazine, 7-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine
PubChem CID 18416151
Nombre IUPAC 7-nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina
SMILES C1COC2=C(N1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.76g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%