Learn More
7-Nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487538 1 g 1 g
15497538 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61048.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69373-37-1 | Molecular Formula: C8H8N2O2S | Molecular Weight: 196.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69373-37-1
Fórmula molecular C8H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 196.22
Número MDL MFCD23379852
Clave InChI LCOAYUPAESYAHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 20496121
Nombre IUPAC 7-nitro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(NCCS2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.22
Porcentaje de pureza 97%