Learn More
7-Nitro-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372127 25 g 25 g
11352127 1 g 1 g
11362127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07970.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2942-42-9 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
7-nitroindazole is a specific inhibitor of neural nitric oxide synthase (nNOS), an enzyme that converts arginine to citrulline and nitric oxide (NO) in neuronal tissue. NO is a key player in the hippocampal long-term potentiation (LTP) and in general cell signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 7-nitroindazol es un inhibidor específico de la óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS), una enzima que convierte la arginina en citrulina y óxido nítrico (NO) en el tejido neuronal. El NO es un actor clave en la potenciación a largo plazo del hipocampo (LTP) y en la señalización celular general.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2942-42-9
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.136
Número MDL MFCD00022789
Clave InChI PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-nitroindazole, 1h-indazole, 7-nitro, 7-ni, 7-nitro-indazole, unii-ux0n37cmvh, ccris 3309, 2h-indazole,7-nitro, ux0n37cmvh, 7ni
PubChem CID 1893
Nombre IUPAC 7-nitro-1H-indazol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Nitro-1H-indazole
Punto de fusión 184°C to 189°C
Cantidad 25 g
Beilstein 6809
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza 98%